1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Benzo[d]oxazole-5-carboxylic acid
OR907912-1G OR907912-250MG
APOSOR907912-1GEA 249 EUR
APOSOR907912-1G APOSOR907912-250MG
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₃
Molecular Weight: 163.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09954950
CAS-Nummer: 15112-41-1