4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR907915-1G OR907915-250MG
APOSOR907915-1GEA 94.4 EUR
APOSOR907915-1G APOSOR907915-250MG
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201.017 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11100992
CAS-Nummer: 20035-32-9