Methyl 4-carbamoylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907970-1G
OR907970-5G
APOSOR907970-1GEA
154
EUR
APOSOR907970-1G
APOSOR907970-5G
Methyl 4-carbamoylbenzoate 98%
Methyl 4-carbamoylbenzoate
Formel:
C₉H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00463146 CAS-Nummer: 6757-31-9 |