4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907989-1G OR907989-5G
APOSOR907989-1GEA 183 EUR
APOSOR907989-1G APOSOR907989-5G
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid 98%
4-(Ethylcarbamoyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molecular Weight: 193,199 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12173485
CAS-Nummer: 167627-38-5