Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR907999-1G OR907999-250MG OR907999-5G
APOSOR907999-1GEA 149 EUR
APOSOR907999-1G APOSOR907999-250MG APOSOR907999-5G
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate 97%
Methyl 2-chloro-5-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186.592 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10698699
CAS-Nummer: 247092-10-0