2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908042-1G OR908042-5G
APOSOR908042-1GEA 150 EUR
APOSOR908042-1G APOSOR908042-5G
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid 98%
2,4-Dioxo-4-phenylbutanoic acid
Formel: C₁₀H₈O₄
Molecular Weight: 192,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00456054
CAS-Nummer: 5817-92-5