Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908053-1G OR908053-5G
APOSOR908053-1GEA 33.5 EUR
APOSOR908053-1G APOSOR908053-5G
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate 98%
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11045607
CAS-Nummer: 73502-03-1