4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908061-1G OR908061-5G
APOSOR908061-1GEA 290 EUR
APOSOR908061-1G APOSOR908061-5G
4-Formyl-3-methylbenzoic acid 97%
4-Formyl-3-methylbenzoic acid
Formel: C₉H₈O₃
Molecular Weight: 164.158 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20660431
CAS-Nummer: 24078-23-7