2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((Dimethylamino)methyl)benzonitrile
OR908074-10G
OR908074-1G
OR908074-5G
APOSOR908074-10GEA
422
EUR
APOSOR908074-10G
APOSOR908074-1G
APOSOR908074-5G
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile 97%
2-[(Dimethylamino)methyl]benzonitrile
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ Molecular Weight: 160,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07324818 CAS-Nummer: 53369-76-9 |