2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908076-1G OR908076-250MG
APOSOR908076-1GEA 256 EUR
APOSOR908076-1G APOSOR908076-250MG
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile 98%
2-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₄BrNO
Molecular Weight: 198,017 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527339
CAS-Nummer: 82380-17-4