Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908117-1G OR908117-250MG
APOSOR908117-1GEA 273 EUR
APOSOR908117-1G APOSOR908117-250MG
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate 96%
Methyl 5-cyano-2-methoxybenzoate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191.183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044990
CAS-Nummer: 40757-12-8