3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908119-1G
APOSOR908119-1GEA 106 EUR
APOSOR908119-1G
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile 95%
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,126 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20040386
CAS-Nummer: 105772-13-2