t-Butyl methyl fumarate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl methyl fumarate
OR908127-1G
OR908127-5G
APOSOR908127-1GEA
122
EUR
APOSOR908127-1G
APOSOR908127-5G
t-Butyl methyl fumarate 97%
t-Butyl methyl fumarate
Formel:
C₉H₁₄O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26383412 CAS-Nummer: 55556-66-6 |