4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908131-1G
OR908131-250MG
APOSOR908131-1GEA
104
EUR
APOSOR908131-1G
APOSOR908131-250MG
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₇H₄ClNO Molecular Weight: 153.566 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16999195 CAS-Nummer: 51748-01-7 |