2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carbonitrile
OR908136-1G
APOSOR908136-1GEA 102 EUR
APOSOR908136-1G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile 98%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01116986
CAS-Nummer: 148703-14-4