N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908144-10G OR908144-1G OR908144-5G
APOSOR908144-10GEA 754 EUR
APOSOR908144-10G APOSOR908144-1G APOSOR908144-5G
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide 98%
N-Ethyl-3-hydroxybenzamide
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08729290
CAS-Nummer: 15788-98-4