Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR908164-1G OR908164-250MG
APOSOR908164-1GEA 896 EUR
APOSOR908164-1G APOSOR908164-250MG
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate 97%
Methyl 3-formyl-5-methylbenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22544349
CAS-Nummer: 1205514-72-2