4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908181-1G
OR908181-5G
APOSOR908181-1GEA
270
EUR
APOSOR908181-1G
APOSOR908181-5G
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid
Formel:
C₁₀H₁₂O₂S Molecular Weight: 196.266 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09735126 CAS-Nummer: 13205-50-0 |