2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (E)-(2-Cyclopentylvinyl)boronic acid
OR908337-1G OR908337-250MG
APOSOR908337-1GEA 1290 EUR
APOSOR908337-1G APOSOR908337-250MG
2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid 96%
2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic acid
Formel: C₇H₁₃BO₂
Molecular Weight: 139.988 g/mol
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09840294
CAS-Nummer: 161282-93-5