tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR908338-1G OR908338-5G
APOSOR908338-1GEA 227 EUR
APOSOR908338-1G APOSOR908338-5G
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate 96%
tert-Butyl N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate
Formel: C₉H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 188.267 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08729296
CAS-Nummer: 196200-04-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable