methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
OR908366-1G OR908366-5G
APOSOR908366-1GEA 95.7 EUR
APOSOR908366-1G APOSOR908366-5G
methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate 98%
methyl tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,168 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12198853
CAS-Nummer: 84355-44-2