3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908389-1G
OR908389-5G
APOSOR908389-1GEA
202
EUR
APOSOR908389-1G
APOSOR908389-5G
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid 95%
3-Cyano-4-methoxyphenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₃ Molecular Weight: 176,965 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697415 CAS-Nummer: 911210-48-5 |