2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908399-1G OR908399-5G
APOSOR908399-1GEA 290 EUR
APOSOR908399-1G APOSOR908399-5G
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid 98%
2-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₃
Molecular Weight: 193,007 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18258839
CAS-Nummer: 1621416-45-2