5-Hydroxypridine-3-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR908409-100MG OR908409-1G OR908409-250MG OR908409-2.5G OR908409-5G
APOSOR908409-100MGEA 26.1 EUR
APOSOR908409-100MG APOSOR908409-1G APOSOR908409-250MG APOSOR908409-2.5G APOSOR908409-5G
5-Hydroxypridine-3-boronic acid 97%
5-Hydroxypridine-3-boronic acid
Formel: C₅H₆BNO₃
Molecular Weight: 138.917 g/mol
Schmelzpunkt: 240…250 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13189132
CAS-Nummer: 1208308-11-5