1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908492-1G OR908492-250MG
APOSOR908492-1GEA 754 EUR
APOSOR908492-1G APOSOR908492-250MG
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₇H₁₁BN₂O₂
Molecular Weight: 165.985 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21332947
CAS-Nummer: 1983202-21-6