2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Cyclopropoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR908570-1G OR908570-250MG
APOSOR908570-1GEA 302 EUR
APOSOR908570-1G APOSOR908570-250MG
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₁BO₃
Molecular Weight: 260,136 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16994462
CAS-Nummer: 1119090-11-7