[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Cyanomethyl)-1-(hydroxymethyl)cyclopropane, 2-[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]ethanonitrile, 2-(1-(Hydroxymethyl)cyclopropyl)acetonitrile
OR9086-10G OR9086-25G OR9086-5G
APOSOR9086-10GEA 314 EUR
APOSOR9086-10G APOSOR9086-25G APOSOR9086-5G
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile 95%
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile
Formel: C₆H₉NO
Molecular Weight: 111,142 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235273
CAS-Nummer: 152922-71-9