N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR908903-1G OR908903-5G
APOSOR908903-1GEA 145 EUR
APOSOR908903-1G APOSOR908903-5G
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 199.634 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053828
CAS-Nummer: 98446-55-0