2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Dimethoxymethyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR908949-250MG OR908949-1G OR908949-5G
APOSOR908949-250MGEA 74.1 EUR
APOSOR908949-250MG APOSOR908949-1G APOSOR908949-5G
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester 98%
2-(Dimethoxymethyl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₂BNO₄
Molecular Weight: 279.14 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16038216
CAS-Nummer: 1150632-93-1