4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR908995-10G
OR908995-1G
OR908995-5G
APOSOR908995-10GEA
752
EUR
APOSOR908995-10G
APOSOR908995-1G
APOSOR908995-5G
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine
Formel:
C₇H₉BrN₂OS Molecular Weight: 249,128 g/mol Schmelzpunkt: 90…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09879069 CAS-Nummer: 933728-73-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |