2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,6-Dimethoxypyridin-2-amine
OR909013-1G
OR909013-5G
APOSOR909013-1GEA
139
EUR
APOSOR909013-1G
APOSOR909013-5G
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 154,167 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09910033 CAS-Nummer: 127980-46-5 |