4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
OR909255-1G OR909255-5G
APOSOR909255-1GEA 106 EUR
APOSOR909255-1G APOSOR909255-5G
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₇BrN₂
Molecular Weight: 187,037 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14658056
CAS-Nummer: 957345-28-7