4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methylbenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
OR909266-5G
APOSOR909266-5GEA 69.6 EUR
APOSOR909266-5G
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol 95%
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol
Formel: C₈H₇NS₂
Molecular Weight: 181,278 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044826
CAS-Nummer: 2268-77-1