3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909282-1G
OR909282-5G
APOSOR909282-1GEA
183
EUR
APOSOR909282-1G
APOSOR909282-5G
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
3-Isobutyl-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08701141 CAS-Nummer: 98816-40-1 |