3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909287-1G OR909287-5G
APOSOR909287-1GEA 183 EUR
APOSOR909287-1G APOSOR909287-5G
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride 98%
3-Ethyl-4-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formel: C₆H₁₀N₂·ClH
Molecular Weight: 146,618 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18803465
CAS-Nummer: 1218791-04-8