2-Methyl-4-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methoxy-2-methyl-4-nitrobenzol, Methyl-4-nitro-o-tolylether, 2-Methoxy-5-nitrotoluol
OR909315-100G
APOSOR909315-100GEA 82.8 EUR
APOSOR909315-100G
2-Methyl-4-nitroanisol 98%
2-Methyl-4-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07787583
CAS-Nummer: 50741-92-9