N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909318-1G OR909318-5G
APOSOR909318-1GEA 145 EUR
APOSOR909318-1G APOSOR909318-5G
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124,141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15143555
CAS-Nummer: 132911-42-3