N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909321-1G
OR909321-25G
OR909321-5G
APOSOR909321-1GEA
125
EUR
APOSOR909321-1G
APOSOR909321-25G
APOSOR909321-5G
N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide
Formel:
C₈H₁₂N₂O Molecular Weight: 152.194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18087710 CAS-Nummer: 124725-22-0 |