5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909349-1G OR909349-5G
APOSOR909349-1GEA 328 EUR
APOSOR909349-1G APOSOR909349-5G
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one
Formel: C₈H₇ClN₂O
Molecular Weight: 182,607 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15143569
CAS-Nummer: 683240-81-5