2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909397-1G OR909397-25G OR909397-5G
APOSOR909397-1GEA 125 EUR
APOSOR909397-1G APOSOR909397-25G APOSOR909397-5G
2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine 98%
2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
Molecular Weight: 181.232 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19981544
CAS-Nummer: 1330750-22-5