7-Chloro-benzofuran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Chlorobenzofuran
OR909406-1G
OR909406-5G
APOSOR909406-1GEA
55.1
EUR
APOSOR909406-1G
APOSOR909406-5G
7-Chloro-benzofuran 97%
7-Chloro-benzofuran
Formel:
C₈H₅ClO Molecular Weight: 152,578 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18207570 CAS-Nummer: 24410-55-7 |