1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909413-10G OR909413-1G OR909413-5G
APOSOR909413-10GEA 754 EUR
APOSOR909413-10G APOSOR909413-1G APOSOR909413-5G
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Formel: C₁₀H₁₀ClNO
Molecular Weight: 195.646 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00522616
CAS-Nummer: 24051-35-2