4-Isopropoxypiperidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909415-1G
OR909415-250MG
APOSOR909415-1GEA
458
EUR
APOSOR909415-1G
APOSOR909415-250MG
4-Isopropoxypiperidine 96%
4-Isopropoxypiperidine
Formel:
C₈H₁₇NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06804555 CAS-Nummer: 43139-18-0 |