2-Methoxy-4-piperidinopyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909498-10G
OR909498-1G
OR909498-5G
APOSOR909498-10GEA
754
EUR
APOSOR909498-10G
APOSOR909498-1G
APOSOR909498-5G
2-Methoxy-4-piperidinopyrimidine 98%
2-Methoxy-4-piperidinopyrimidine
Formel:
C₁₀H₁₅N₃O Molecular Weight: 193,246 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22375033 CAS-Nummer: 1381944-24-6 |