2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909499-1G OR909499-5G
APOSOR909499-1GEA 219 EUR
APOSOR909499-1G APOSOR909499-5G
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₈ClN₃
Molecular Weight: 157,601 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129722
CAS-Nummer: 31058-81-8