N-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909540-1G OR909540-5G
APOSOR909540-1GEA 270 EUR
APOSOR909540-1G APOSOR909540-5G
N-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 95%
N-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine
Formel: C₈H₁₂ClN₃
Molecular Weight: 185,654 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16712456
CAS-Nummer: 66229-56-9