3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909555-10G
OR909555-1G
OR909555-5G
APOSOR909555-10GEA
754
EUR
APOSOR909555-10G
APOSOR909555-1G
APOSOR909555-5G
3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
3-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O Molecular Weight: 186.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09950471 CAS-Nummer: 939999-23-2 |