4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909556-1G OR909556-25G OR909556-5G
APOSOR909556-1GEA 145 EUR
APOSOR909556-1G APOSOR909556-25G APOSOR909556-5G
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Molecular Weight: 186.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07345520
CAS-Nummer: 167833-93-4