2-Methoxy-4-morpholinopyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909557-1G OR909557-5G
APOSOR909557-1GEA 219 EUR
APOSOR909557-1G APOSOR909557-5G
2-Methoxy-4-morpholinopyrimidine 98%
2-Methoxy-4-morpholinopyrimidine
Formel: C₉H₁₃N₃O₂
Molecular Weight: 195,218 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22421507
CAS-Nummer: 1400644-32-7