Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909559-1G OR909559-5G
APOSOR909559-1GEA 168 EUR
APOSOR909559-1G APOSOR909559-5G
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153.178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13174842
CAS-Nummer: 73058-14-7